Merck
522953
Sigma-Aldrich
ドデシルベンゼンスルホン酸 溶液
70 wt. % in isopropanol
別名:
ドデシルベンゼンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C12H25C6H4SO3H
CAS番号:
分子量:
326.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
濃度
70 wt. % in isopropanol
屈折率
n20/D 1.479
bp
82 °C
溶解性
water, alcohols, glycol ethers, glycols, esters, ketones, aromatic and aliphatic hydrocarbons: soluble
密度
0.992 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21)
InChI Key
KWXICGTUELOLSQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
ドデシルベンゼンスルホン酸溶液(DBSA)は、非揮発性、非吸湿性の酸触媒であり、主としてエステル転移反応に使用されます。
アプリケーション
DBCAは、バイオディーゼルを生産する脂肪酸(オレイン酸)エステル化の触媒として使用できます。さまざまな薬理学的プロファイルを有するキノキサリン誘導体のグリーンな合成で、Bronsted酸触媒として使用できます。腐食から保護するためにアルミニウム合金にポリピロール(PPy)フィルムを被覆したもので電子析出できます。ポリアニリン(PANI)をDBSAでドープすることで、熱電動性および比熱容量が強化された水ベースのナノ流体を調製できます。
導電性ポリマー用ドーパントであるアミノ架橋コーティング用強酸触媒
包装
ガラスボトルに充填されています。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
522953-VAR:
522953-500ML:4548173165509
522953-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Esterification of oleic acid for biodiesel production catalyzed by 4-dodecylbenzenesulfonic acid.
Alegria A and Cuellar J
Applied Catalysis. B, Environmental, 179(9), 530-541 (2015)
Thermal conductivity and specific heat capacity of dodecylbenzenesulfonic acid-doped polyaniline particles?Water based nanofluid.
Chew S, et al.
Polymer, 7(7), 1221-1231 (2015)
An eco-friendly Pictet-Spengler approach to pyrrolo-and indolo (1, 2-a) quinoxalines using p-dodecylbenzenesulfonic acid as an efficient Bronsted acid catalyst.
Preetam A and Nath M
Royal Society of Chemistry Advances, 5(28), 21843-21853 (2015)
Electrodeposition of polypyrrole on aluminum alloy 2024-t3 from dodecylbenzenesulfonic acid medium.
Liu S, et al.
International Journal of Recent Scientific Research, 8(11), 21449-21454 (2017)
Effect of water and lipophilic alcohols or amines on the 4-dodecylbenzenesulfonic acid-catalyzed esterifications, trans-esterifications, and amidations.
Wallis C, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 119(9), 1600483-1600483 (2017)