Merck
567205
Sigma-Aldrich
テトラメチルチウラムモノスルフィド
97%
別名:
UNADS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
((H3C)2NCS)2S
CAS番号:
分子量:
208.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
107-111 °C (lit.)
官能基
amine
dithiocarbamate
thioether
SMILES記法
CN(C)C(=S)SC(=S)N(C)C
InChI
1S/C6H12N2S3/c1-7(2)5(9)11-6(10)8(3)4/h1-4H3
InChI Key
REQPQFUJGGOFQL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
312.8 °F - closed cup
引火点(℃)
156 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
567205-25G:
567205-100G:
567205-BULK:
567205-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
E Schreiner et al.
Toxicology letters, 25(2), 147-152 (1985-05-01)
The epoxide hydrolase (EH) activity in the liver of adult female Wistar rats significantly increased 18 h after the administration by gavage of tetramethyl thiuramdisulfide (TMTD, 1 mmol/kg) or tetramethyl thiurammonosulfide (TMTM, 2 mmol/kg). No increase was observed 5 h
Allergic contact dermatitis of the eyelids from rubber chemicals.
J C Cabrita et al.
Contact dermatitis, 24(2), 145-146 (1991-02-01)
Toxicity studies on tetramethylthiuram monosulfide.
O T Alanis et al.
Environmental research, 28(1), 199-211 (1982-06-01)
A Rannug et al.
Chemico-biological interactions, 49(3), 329-340 (1984-05-01)
In recent years data have accumulated regarding genotoxic properties of dithiocarbamic acid derivatives. The results from the present work indicate that the mutagenicity of these compounds depends on an indirect effect via oxygen radicals. Mutagenicity of tetramethylthiuram disulfide ( TMTD
Contact allergy to Nobecutan.
B Pock-Steen
Contact dermatitis, 18(1), 52-53 (1988-01-01)