Merck
11667289001
Sigma-Aldrich
ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)
anionic, electrophoresis grade
別名:
SDS, ドデシル硫酸ナトリウム, ドデシル硫酸ナトリウム塩, ドデシル硫酸ナトリウム(SDS), ラウリル硫酸ナトリウム, ラウリル硫酸ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H25NaO4S
CAS番号:
分子量:
288.38
UNSPSCコード:
12161900
アッセイ
≥97% (GC)
フォーム
powder
分子量
288.38 g/mol
包装
pkg of 1 kg
メーカー/製品名
Roche
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
溶解性
H2O: soluble (clear solution (100 mg/ml in H2O))
Absorption
≤0.1 at 280 nm in water at 30 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
20-25°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
詳細
高純度であり、特に SDS ゲル電気泳動に適しています。
アプリケーション
タンパク質変性剤としてほとんどの日常的な電気泳動アプリケーションに適しています。
品質
純度:≧99.5%アルキル硫酸、≧97%ドデシル硫酸(GC)
混入物:≦5 ppm Pb (AA)、≦0.5% Cl (AA)
C12 脂肪酸:>97%(けん化後)
除去の容易性*: -
臨界ミセル濃度: 8.3 mM(+25°C)
化学式: C12H25NaSO4
調製ノート
実用濃度:mg タンパク質当たり >10 mg の洗剤
その他情報
ライフサイエンス研究目的にのみ使用できます。診断用には使用できません。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)