Merck
1614363
USP
ラウリル硫酸ナトリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ドデシル硫酸ナトリウム, SDS, ドデシル硫酸 ナトリウム塩, ラウリル硫酸 ナトリウム塩, ラウリル硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS番号:
分子量:
288.38
Beilstein:
3599286
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium lauryl sulfate
メーカー/製品名
USP
mp
204-207 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、現行の薬局方により供給され規定されるように提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類など本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権限下で作成され発行されています。
追加情報とサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
陰イオン界面活性剤
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイでの使用に限ります。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
1614363-1G:
試験成績書(COA)