certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000620
traceable to USP 1614363
APIファミリー
sodium lauryl sulfate
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 2 g
mp
204-207 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Sodium Lauryl Sulfate is a 12-carbon containing amphiphilic anionic surfactant having a sulfate group. It is used because of its cleaning and foaming properties in a variety of cosmetic products, detergents, pharmaceuticals, and chemical industries.
アプリケーション
- Electrochemical determination of sodium lauryl sulfate (SDS) using a molecularly imprinted polymer (MIP) sensor
- Development of a surface-enhanced Raman scattering (SERS) based method using gold nanoparticle (AuNP) sol to estimate SDS in a river water sample
アナリシスノート
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1949-2G-PW:
PHR1949-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック