Merck
CDS003850
Sigma-Aldrich
Sodium undecylenate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NaO2
CAS番号:
分子量:
206.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13;/h2H,1,3-10H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
DKYPZNSPQXLRRQ-UHFFFAOYSA-M
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
Yanfeng Liu et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 52, 321-331 (2018-07-22)
The purpose of present study was to investigate the applicability of reconstructed human epidermis model to identify skin corrosive UN GHS Categories 1A, 1B/1C and non-corrosive chemicals in China. By using a commercialized reconstructed human epidermis model, China EpiSkin™ which