Merck
240648
Sigma-Aldrich
シクロヘキシルアミン
ReagentPlus®, ≥99.9%
別名:
アミノシクロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11NH2
CAS番号:
分子量:
99.17
Beilstein:
471175
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.42 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 22 °C)
23 mmHg ( 37.7 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
559 °F
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
134 °C (lit.)
mp
−17 °C (lit.)
溶解性
organic solvents: miscible
water: miscible
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
InChI Key
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シクロヘキシルアミンのフーリエ変換赤外分光法、熱重量分析、および昇温脱離が研究されています
アプリケーション
シクロヘキシルアミンは、ペンダントアームジアルデヒドの合成に使用されます
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240648-100ML:4548173122731
240648-5ML:4548173122748
240648-VAR:
240648-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hui-Qing Chen et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(22), 8486-8492 (2014-04-23)
Two novel pendant-armed dialdehydes (1a and 1b) were prepared by a one-step reaction between 5-chloro-3-(chloromethyl)-2-hydroxybenzaldehyde/5-methyl-3-(chloromethyl)-2-hydroxybenzaldehyde and cyclohexylamine involving two nucleophilic substitutions, and they were used to react with 1,3-propanediamine to prepare Schiff-base macrocyclic complexes in the presence of ZnX2 salts
Kenia Salazar-Díaz et al.
iScience, 24(11), 103260-103260 (2021-11-13)
Spermidine (Spd) is a nitrogen sink and signaling molecule that plays pivotal roles in eukaryotic cell growth and must be finetuned to meet various energy demands. In eukaryotes, target of rapamycin (TOR) is a central nutrient sensor, especially N, and
Jyrki Viidanoja
Journal of chromatography. A, 1480, 106-111 (2016-12-21)
A new liquid chromatography-electrospray ionization-tandem Mass Spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed for the determination of more than 20 C1-C6 alkyl and alkanolamines in aqueous matrices. The method employs Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography Multiple Reaction Monitoring (HILIC-MRM) with a ZIC-pHILIC column
Fengyuan Tang et al.
Cancer research, 74(14), 3779-3789 (2014-05-30)
New therapeutic targets are needed that circumvent inherent therapeutic resistance of glioblastoma multiforme (GBM). Here, we report such a candidate target in the uncharacterized adaptor protein hMOB3, which we show is upregulated in GBM. In a search for its biochemical
Kenta Kanosue et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(45), 30659-30669 (2015-11-03)
The structure and optical properties of a newly synthesized imide compound (DHNHPI) that forms intramolecular double hydrogen bonds (intra-HBs) were investigated. This compound exhibits intense absorption at 372 nm (ε = 5091 cm(-1) M(-1)) and strong emission at 427 nm
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
240648-100ML4061823361071
240648-5ML4061823361088