安全性情報
8.02948
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylamine
for synthesis
別名:
Dicyclohexylamine, DCHA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H11)2NH
CAS番号:
分子量:
181.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-980-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.04 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
240 °C
expl. lim.
0.8-4.6 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
-0.1 °C
転移温度
flash point 105 °C
溶解性
1 g/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
InChI Key
XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.911 - 0.914
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8029489999:
8029481000:
8029480000:
8029489025:
8029480050:
IN28029480500:
8029480100:
試験成績書(COA)