蒸気密度
2.8 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
590 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
~0.01% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
5 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
bp
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
密度
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
InChI Key
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
44028-10ML-F:4548173962368
44028-BULK-F:
44028-5ML-F:4548173962375
44028-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック