蒸気密度
3.72 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
1036 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.06-1.35 %, 150 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
n20/D 1.542
bp
203 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
InChI Key
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
65996-1ML-F:4548173217765
65996-BULK-F:
65996-5ML-F:4548173217772
65996-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
プロトコル
Separation of 2-Nitrophenol; Pentachlorophenol; 2-Bromophenol; Phenol; 4-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2-Chlorophenol
HPLC Analysis of Cresols and Phenol on Astec® CYCLOBOND® I 2000
GC Analysis of Xylene Isomers on SLB®-IL60 - The cresol (methylphenol) isomers are also precursors to many chemicals. This chromatogram of a mix of aromatic and methylphenol compounds was generated using an SLB-IL60 ionic liquid column. Its interaction mechanisms allow the separation of all three xylene isomers, and all three cresol isomers.
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)