65671
(R)-1-{(RP)2-[2-(ジフェニルホスフィノ)フェニル]フェロセニル}エチルビス[3,5-ビス-(トリフルオロメチル)フェニル]ホスフィン
≥97%
別名:
(1S)-1-[(1R)-1-[ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ホスフィノ]エチル]-2-[2-(ジフェニルホスフィノ)フェニル]フェロセン (acc to CAS)
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥97%
光学純度
ee: ≥99%
官能基
fluoro
phosphine
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C41H27F12P2.C5H5.Fe/c1-25(34-16-10-17-35(34)36-15-8-9-18-37(36)55(30-11-4-2-5-12-30)31-13-6-3-7-14-31)54(32-21-26(38(42,43)44)19-27(22-32)39(45,46)47)33-23-28(40(48,49)50)20-29(24-33)41(51,52)53;1-2-4-5-3-1;/h2-25H,1H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChI Key
LKNKYBWIZNAXBY-WLOLSGMKSA-N
詳細
アプリケーション
- Asymmetric hydrogenation of IPCA-D, a cinnamic acid derivative.
- Addition of 3,5-difluorophenylketimine to 4-methoxyphenylboronic acid to form the corresponding tertiary substituted cyclic sulfamate derivative with high enantioselctivity.2
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
65671-5G:
65671-500MG:
65671-100G:
65671-50G:
65671-1G:
65671-100MG:
65671-250G:
65671-BULK:
65671-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)