73469
(SP,S'P)-1,1'-ビス[ビス(4-メトキシ-3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ]-2,2'-ビス[(R-α-(ジメチルアミノ)ベンジル]フェロセン
≥97%
別名:
(1R,1'R)-1,1'-ビス[ビス(4-メトキシ-3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ]-2,2'-ビス[(R)-(ジメチルアミノ)フェニルメチル]フェロセン (acc to CAS)
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
光学純度
ee: ≥99%
官能基
amine
phenyl
phosphine
SMILES記法
[Fe].COc1c(C)cc(cc1C)P([C]2[CH][CH][CH][C]2[C@H](N(C)C)c3ccccc3)c4cc(C)c(OC)c(C)c4.COc5c(C)cc(cc5C)P([C]6[CH][CH][CH][C]6[C@H](N(C)C)c7ccccc7)c8cc(C)c(OC)c(C)c8
InChI
1S/2C32H37NO2P.Fe/c2*1-21-17-26(18-22(2)31(21)34-7)36(27-19-23(3)32(35-8)24(4)20-27)29-16-12-15-28(29)30(33(5)6)25-13-10-9-11-14-25;/h2*9-20,30H,1-8H3;/t2*30-;/m11./s1
InChI Key
HEJIDMKBSDYNOY-LJXMUBMNSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
73469-VAR:
73469-BULK:
73469-100G:
73469-100MG:
73469-50G:
73469-1G:
73469-500MG:
73469-5G:
73469-250G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)