アッセイ
≥97.0% (CHN)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +48±3°, c = 1.4% in chloroform
mp
85-90 °C
官能基
ether
phosphine
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1COC(=N1)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H24NOP/c1-18(2)22-17-26-24(25-22)21-15-9-10-16-23(21)27(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20/h3-16,18,22H,17H2,1-2H3/t22-/m0/s1
InChI Key
OUQSAXROROGQEE-QFIPXVFZSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
イリジウム触媒を用いた不斉アルキル化、不斉還元反応に用いるキラル配位子。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
72575-100MG-F:
72575-500MG-F:
72575-VAR-F:
72575-BULK-F:
A. Lightfoot et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 110, 3047-3047 (1998)
J.P. Janssen, G. Helmchen
Tetrahedron Letters, 38, 8025-8025 (1997)