アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D 366°, c = 0.1 in chloroform
mp
158-162 °C
官能基
ether
phosphine
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C@H]2COC(=N2)[C]3[CH][CH][CH][C]3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H23NOP.C5H5.Fe/c1-17(2)21-16-25-23(24-21)20-14-9-15-22(20)26(18-10-5-3-6-11-18)19-12-7-4-8-13-19;1-2-4-5-3-1;/h3-15,17,21H,16H2,1-2H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1
InChI Key
FELCHLOAEMNOQM-GHVWMZMZSA-N
アプリケーション
(S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline can be used as a chiral ligand in the synthesis of rhodium, iridium, ruthenium, and osmium metal complexes.
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.とのライセンス契約に基づき、研究用としてのみ販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
717398-VAR:
717398-BULK:
717398-100MG:
Synthesis and structure of chiral-at-metal complexes with the ligand (S)-2-[(Sp)-2-(diphenylphosphino) ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
Carmona D, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(26), 5560-5566 (2006)