Merck
665266
Sigma-Aldrich
(+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]benzene
kanata purity
別名:
(2S,2′S,5S,5′S)-2,2′,5,5′-Tetramethyl-1,1′-(o-phenylene)diphospholane, (S,S)-Me-DUPHOS, (S,S)-Methyl-DUPHOS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H28P2
CAS番号:
分子量:
306.36
Beilstein:
4810602
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
67-76 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
C[C@H]1CC[C@H](C)P1c2ccccc2P3[C@@H](C)CC[C@@H]3C
InChI
1S/C18H28P2/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m0/s1
InChI Key
AJNZWRKTWQLAJK-VGWMRTNUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
本試薬はKanata Chemical Technologies社と共同で販売しているものであり、試験研究目的にのみご利用いただけます。これらの化合物は、E.I. du Pont de Nemours and Companyとのライセンス契約に基づき製造販売しています。このライセンス契約には、これらの化合物を利用して販売目的で医薬品を製造する権利は含まれておりません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
665266-2G:
665266-100MG:
665266-500MG:
665266-VAR:
665266-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We are proud to offer new catalysts for hydrogenation through our collaboration with Kanata Chemical Technologies.
Asymmetric hydrogenation reactions represent the ideal process for the commercial manufacture of single-enantiomer compounds, because of the ease by which these robust procedures can be scaled up and because of the low levels of byproducts generated in these asymmetric hydrogenations.