Merck
668494
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-ビス[(2R,5R)-2,5-ジエチルホスホラノ]ベンゼン
kanata purity
別名:
(2R,2′R,5R,5′R)-2,2′-5,5′-テトラエチル-1,1′-(o-フェニレン)ジホスホラン, (R,R)-エチル-DUPHOS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H36P2
CAS番号:
分子量:
362.47
Beilstein:
4814174
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
屈折率
n20/D 1.6
密度
1.01 g/mL at 25 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1c2ccccc2P3[C@H](CC)CC[C@H]3CC
InChI
1S/C22H36P2/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI Key
GVVCHDNSTMEUCS-UAFMIMERSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene is a chiral ligand that can be used to prepare the Duphos-Rhodium metal complex, which is used as a catalyst in asymmetric hydrogenation reactions.
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.と共同で、研究用としてのみ販売しています。これらの化合物は、E.I. du Pont de Nemours and Companyとのライセンス契約に基づき製造販売しています。このライセンス契約には、これらの化合物を利用して販売目的で医薬品を製造する権利は含まれておりません。
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
668494-VAR:
668494-2G:
668494-100MG:
668494-BULK:
668494-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective hydrogenation in ionic liquids: Recyclability of the [Rh (COD)(DIPAMP)] BF4 catalyst in [bmim][BF4]
Frater T, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 359(9), 2756-2759 (2006)
An enantioselective synthesis of beta2-amino acid derivatives
Elaridi J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 16(7), 1309-1319 (2005)
資料
Asymmetric hydrogenation reactions represent the ideal process for the commercial manufacture of single-enantiomer compounds, because of the ease by which these robust procedures can be scaled up and because of the low levels of byproducts generated in these asymmetric hydrogenations.