Merck
908800
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate
Umicore
別名:
(R,R)-Et-DUPHOS-Rh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48BF4P2Rh
CAS番号:
分子量:
660.36
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
形状
powder
SMILES記法
C[CH+]C.CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P12C3=C(P4([Rh](C)2C)[C@H](CC)CC[C@H]4CC)C=CC=C3.FB(F)F.C5C/C=C\CC/C=C\5.[F-]
InChI
1S/C22H36P2.C8H12.BF4.Rh/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t17-,18-,19-,20-;;;/m1.../s1
InChI Key
DSYBEQKPSKLNMC-KYOOHHHUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • 不斉水素化反応
Chiralyst Rh660 is a homogeneous catalyst useful for asymmetric reactions and asymmetric hydrogenation.
The catalyst works well with privileged ligands.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
保管および安定性
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
908800-VAR:
908800-1G:
908800-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)