Merck
530840
Sigma-Aldrich
ビス(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I)トリフルオロメタンスルホナート
98%
別名:
ビス(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I) トリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24F3O3RhS
CAS番号:
分子量:
468.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
159 °C (dec. literature value) (lit.)
SMILES記法
[Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.CHF3O3S.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1/b2*2-1-,8-7-;;
InChI Key
GOPBTCMAUMSOBX-QMDOQEJBSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
530840-VAR:
530840-1G:4548173959931
530840-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
HS157 Umicore, 97%
Sigma-Aldrich
683094
HS157