Merck
701629
Sigma-Aldrich
ビス(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I)ヘキサフルオロアンチモナート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24F6RhSb
CAS番号:
分子量:
555.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
58-60 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Rh+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.6FH.Rh.Sb/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;6*1H;;/q;;;;;;;;+1;+5/p-6/b2*2-1-,8-7-;;;;;;;;
InChI Key
BROZUPPJWNODCU-SXGOCSEPSA-H
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • [3+2]付加環化
  • ジアニドロマンニトール、並びに不斉金属錯体触媒におけるその使用に基づく、ジアステレオマーのキラルなリン単座および二座配位のジアミド亜リン酸錯体の調製
  • C-C結合形成水素化
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
701629-VAR:
701629-1G:4548173302553
701629-250MG:4548173302560
701629-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)