反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Decarboxylations
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
92.5-96.5 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C1CCC(CC1)P(CCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C26H48P2/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h23-26H,1-22H2
InChI Key
BOUYBUIVMHNXQB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Pd触媒によるアゾールと芳香族エステルの脱カルボニル化C-Hカップリング。
- Ni触媒によるフッ化アリールと第一級アミンのクロスカップリング反応。
- 重合中の配位子ベースの立体効果の試験
- イミン水素付加触媒として用いる、モリブデン・ニトロシル錯体の合成
- スイッチングが可能なCN結合異性体の不可逆的熱結合性異性化
- トランス錯体からシス錯体への変換のキレート
イリジウム・トリスボリル錯体の前駆体、およびホウ素化反応に対するその置換基効果
パラジウム(II)錯体触媒による水素付加反応の配位子
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
479500-VAR:
479500-1G:
479500-BULK:
479500-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック