Merck
460273
Sigma-Aldrich
1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)ベンゼン
97%
別名:
1,2-ビス(ジフェニルホスファニル)ベンゼン, dppBz, dppbe, dppben, dppbenz, dppbz, o-ビス(ジフェニルホスフィノ)ベンゼン, o-フェニレンビス[ジフェニルホスフィン]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4[P(C6H5)2]2
CAS番号:
分子量:
446.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Baeyer-Villiger Oxidation
reagent type: ligand
reaction type: Cycloadditions
reagent type: ligand
reaction type: Reductions
mp
183-188 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C30H24P2/c1-5-15-25(16-6-1)31(26-17-7-2-8-18-26)29-23-13-14-24-30(29)32(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28/h1-24H
InChI Key
NFRYVRNCDXULEX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1.2-ビス(ジフェニルホスフィノ)ベンゼン(DPPB)は以下の用途に使用できます:
  • 発光性ハロゲン化銅(I)錯体の合成におけるキレートリガンドとして
  • α,β-不飽和アミドのβ-ホウ素化に用いられる銅-1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)ベンゼン触媒の合成に.
  • 鉄で触媒されるフルオロ芳香族カップリング反応でsp3 C-X結合を選択的に切断するTMEDAの代替物質として
  • アセチレンエステルからのアルケニルボロン酸塩合成におけるリガンドとして
  • 各種アミンのN-ホルミル化の均一触媒として用いられる銅-ジホスフィン錯体の合成に
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
460273-BULK:
460273-1G:
460273-5G:
460273-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Copper-Catalyzed Conjugate Addition of Diboron Reagents to α, β -Unsaturated Amides: Highly Reactive Copper-1, 2-Bis (diphenylphosphino) benzene Catalyst System
Chea H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 351(6), 855-858 (2009)
Copper-diphosphine complex catalysts for N-formylation of amines under 1 atm of carbon dioxide with polymethylhydrosiloxane
Motokura K, et al.
Catalysis Science & Technology, 3(9), 2392-2396 (2013)
Synthesis of Activated Alkenylboronates from Acetylenic Esters by CuH-Catalyzed 1, 2-Addition/Transmetalation
Lipshutz BH, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 47(52), 10183-10186 (2008)
Photophysical properties of highly luminescent copper (I) halide complexes chelated with 1, 2-bis (diphenylphosphino) benzene
Tsuboyama A, et al.
Inorganic Chemistry, 46(6), 1992-2001 (2007)
Copper-Catalyzed Conjugate Addition of Diboron Reagents to α, β -Unsaturated Amides: Highly Reactive Copper-1, 2-Bis (diphenylphosphino) benzene Catalyst System
Chea H, et al.
advanced synthesis and catalysis, 351(6), 855-858 (2009)
資料
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.