Merck
328219
Sigma-Aldrich
[1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン]ジクロロニッケル(II)
別名:
1,2-エチレンビス(ジフェニルホスフィン)ニッケルジクロリド, [1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン]ニッケル(II)クロリド, ニッケル 1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタンジクロリド, dppeNiCl2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]NiCl2
CAS番号:
分子量:
528.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
263-265 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Ni]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2ClH.Ni/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
XXECWTBMGGXMKP-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下に関与する反応剤です。
  • 熊田触媒移動重縮合
  • カルボラニルホスフィン配位子の酸化
  • ニッケル-鉄ジチオラトヒドリド錯体の合成
  • ウルマン反応 - ホモカップリング反応
四級炭素中心の合成のためのアルコールのヒドロホルミル化の共触媒
アルケンのWacker型分子内空気酸化的アミノ化のための触媒
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
328219-1G:4548173294131
328219-5G:4548173294155
328219-25G:4548173294148
328219-BULK:
328219-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)