Merck
287997
Sigma-Aldrich
1,5-ビス(ジフェニルホスフィノ)ペンタン
97%
別名:
1,5-ペンタンジイルビス[ジフェニルホスフィン], DPPENT, ペンタメチレンビス[ジフェニルホスフィン], dpppe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2P(CH2)5P(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
440.50
Beilstein:
2953640
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
43-47 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C(CCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CCP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C29H30P2/c1-6-16-26(17-7-1)30(27-18-8-2-9-19-27)24-14-5-15-25-31(28-20-10-3-11-21-28)29-22-12-4-13-23-29/h1-4,6-13,16-23H,5,14-15,24-25H2
InChI Key
MZFPAWGWFDGCHP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
287997-5G:
287997-1G:
287997-BULK:
287997-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohammed Zain Aldin et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(39), 13926-13938 (2018-09-19)
The reaction of [RuCl2(p-cymene)]2 with potassium O-ethylxanthate and a set of nine representative Ph2P-X-PPh2 bidentate phosphines (dppm, dppe, dppp, dppb, dpppe, dppen, dppbz, dppf, and DPEphos) afforded monometallic [Ru(S2COEt)2(diphos)] chelates 1-9 in 62-96% yield. All the products were fully characterized