Merck
638439
Sigma-Aldrich
(2-ビフェニル)ジ-tert-ブチルホスフィン
97%
別名:
(2-ビフェニルイル)ジ-tert-ブチルホスフィン, 2-(ジ-tert-ブチルホスフィノ)ビフェニル, JohnPhos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4P[C(CH3)3]2
CAS番号:
分子量:
298.40
Beilstein:
8322131
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-X Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
86-88 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(c1ccccc1-c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H27P/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16/h7-15H,1-6H3
InChI Key
CNXMDTWQWLGCPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
JohnPhosはBuchwaldらにより開発された立体的にかさ高いビアリールホスフィン配位子です。これは、炭素-窒素結合形成反応を触媒する反応性ジアルキルビアリールホスフィン配位子です。配位子としてJohnPhosを有する金触媒の配位化学は、NMR分光法により調べられています。
Buchwaldホスフィン配位子の詳細を確認する
アプリケーション
かさ高いホスフィン配位子であるJohnPhosが、以下の研究で触媒として使用されました:
  • 不活性の内部アルキンのヒドロフェノキシル化。
  • 臭化ベンジルのマイクロ波媒介Suzuki‐Miyauraクロスカップリング。
  • ヘルペスウイルスに対して強力な活性を有する新規イミダゾ[1,2-a]ピリジンの医薬合成
  • 化ビニルとヒドラジンとのBarluengaカップリング。
  • C-HおよびC-C結合の切断を介したPd触媒によるα,α-二置換‐3‐チオフェンメタノールの2,3‐ジアリール化。
ハロゲン化アリールおよびアリールトリフレートのアミノ化に利用される配位子です。
以下の用途に使用される触媒です:
  • ジアルコキシ安息香酸とジアリールジスルフィドまたはジアリールジセレニドとの脱炭酸クロスカップリング
  • N‐アリル‐N‐アリール尿素の分子内ヒドロアミノ化によるイミダゾリジノンの立体選択的合成
  • 塩化アリールによるオレフィンの位置選択的アリール化
  • 多価不飽和マクロラクトン合成のためのクロスカップリング反応
  • 位置選択的なO-アルキル化反応
  • Sonogashira型クロスカップリング
パラジウムで触媒するスティルクロスカップリング反応に使用する、かさ高いバイアリールホスフィンリガンド
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
638439-25G:
638439-5G:
638439-1G:
638439-100G:
638439-VAR:
638439-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Artamkina, Galina A.; et al.
Synlett, 2, 235-238 (2006)
Steven W McDaniel et al.
Tetrahedron letters, 52(43), 5656-5658 (2011-10-04)
A procedure for benzylic Suzuki-Miyaura cross-coupling under microwave conditions has been developed. These conditions allowed for heterocyclic compounds to be coupled. Optimum conditions found were Pd(OAc)(2), JohnPhos as the catalyst and ligand, potassium carbonate as base, and DMF as the
Alexander Zhdanko et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(46), 14732-14744 (2012-09-29)
Coordination chemistry of gold catalysts bearing eight different ligands [L=PPh(3), JohnPhos (L2), Xphos (L3), DTBP, IMes, IPr, dppf, S-tolBINAP (L8)] has been studied by NMR spectroscopy in solution at room temperature. Cationic or neutral mononuclear complexes LAuX (L=L2, L3, IMes
Marcia E Richard et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 9, 2002-2008 (2013-11-10)
A range of arylgold compounds have been synthesized and investigated as single-component catalysts for the hydrophenoxylation of unactivated internal alkynes. Both carbene and phosphine-ligated compounds were screened as part of this work, and the most efficient catalysts contained either JohnPhos
Masaya Nakano et al.
The Journal of organic chemistry, 71(21), 8309-8311 (2006-10-10)
Alpha,alpha-disubstituted 3-thiophenemethanols undergo selective diarylation accompanied by cleavage of the C-H and C-C bonds of the 2- and 3-positions, respectively, upon treatment with aryl bromides in the presence of a palladium catalyst to give the corresponding 2,3-diarylthiophenes in good yields.
資料
Buchwald Ligands
Buchwald Phosphine Ligands
Over the past several years, Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds has rapidly gained acceptance as a suitable alternative to more commonly known methods such as: Stille (Sn), Kumada (Mg), Suzuki (B), and Negishi (Zn) cross-couplings.
Organosilanes for Cross-coupling
すべて表示