Merck
695882
Sigma-Aldrich
PhDave-Phos
97%
別名:
2-ジフェニルホスフィノ-2′-(N,N-ジメチルアミノ)ビフェニル, 2'-(ジフェニルホスフィノ)-N,N'-ジメチル-(1,1'-ビフェニル)-2-アミン, PhDavePhos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H24NP
CAS番号:
分子量:
381.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-C Bond Formation
mp
122-126 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CN(C)c1ccccc1-c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24NP/c1-27(2)25-19-11-9-17-23(25)24-18-10-12-20-26(24)28(21-13-5-3-6-14-21)22-15-7-4-8-16-22/h3-20H,1-2H3
InChI Key
JGFXUYLYPITYGR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Buchwaldホスフィン配位子の詳細を確認する
ジアルキルビアリールホスフィン配位子は、さまざまな状況でPd触媒反応によく使用されます。
法的情報
米国特許番号第6,307,087号および第6,395,916号に従って使用してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
695882-VAR:
695882-BULK:
695882-1G:
695882-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David S Surry et al.
Chemical science, 2(1), 27-50 (2011-01-01)
Dialkylbiaryl phosphines are a valuable class of ligand for Pd-catalyzed amination reactions and have been applied in a range of contexts. This review attempts to aid the reader in the selection of the best choice of reaction conditions and ligand
Ruben Martin et al.
Accounts of chemical research, 41(11), 1461-1473 (2008-07-16)
The cores of many types of polymers, ligands, natural products, and pharmaceuticals contain biaryl or substituted aromatic structures, and efficient methods of synthesizing these structures are crucial to the work of a broad spectrum of organic chemists. Recently, Pd-catalyzed carbon-carbon
David S Surry et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(34), 6338-6361 (2008-07-30)
Palladium-catalyzed amination reactions of aryl halides have undergone rapid development in the last 12 years, largely driven by the implementation of new classes of ligands. Biaryl phosphanes have proven to provide especially active catalysts in this context. This Review discusses
資料
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.