Merck
668516
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
97%
別名:
(S)-3,3-Dimethyl-2-aminobutane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
((CH3)3C)CH(NH2)CH3
CAS番号:
分子量:
101.19
Beilstein:
4652328
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.413
bp
103 °C
mp
-4 °C
密度
0.743 g/mL at 25 °C
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(7)6(2,3)4/h5H,7H2,1-4H3/t5-/m0/s1
InChI Key
DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine may be used in the preparation of:
  • methyl 3′-{[(2S-3,3-dimethylbutan-2-yl]carbamoyl]-2,2′-binaphthalene-3-carboxylate
  • N,N-(S)-bis(diphenylphosphanyl)-3,3-dimethyl-2-butylamine
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
668516-BULK:
668516-25G:4548173286983
668516-5G:4548173286990
668516-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Efficient Synthesis of Novel N-Substituted Bulky Diphosphinoamines.
Maumela MC, et al.
Synthesis, 2007(24), 3863-3867 (2007)
Induced circular dichroism in chiral N-methyl amides possessing an achiral binaphthyl chromophore and its application to absolute configuration determination of aliphatic chiral amines.
Fujiwara T, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 23(13), 981-991 (2012)