Merck
18241
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-3-methylbutane
≥97.0% (GC)
別名:
(R)-(−)-3-Methyl-2-butylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H13N
CAS番号:
分子量:
87.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥97.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
光学活性
[α]/D −5.5±1°, neat
密度
0.75 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)[C@@H](C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3/t5-/m1/s1
InChI Key
JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<69.8 °F
引火点(℃)
< 21 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
18241-VAR-F:
18241-1G-F:
18241-BULK-F:
18241-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)