Merck
237442
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(1-ナフチル)エチルアミン
≥99%
別名:
(R)-(+)-α-メチル-1-ナフタレンメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7CH(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
171.24
Beilstein:
2208025
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +55°, c = 2 in ethanol
光学純度
ee: 98% (GLC)
屈折率
n20/D 1.623 (lit.)
bp
153 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI Key
RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
キラル(2-ニトロフェニル)プロリンアミドと1H NMRを使用して第一級アミンの絶対配置を決定します
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
237442-1G:
237442-VAR:
237442-BULK:
237442-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hee Choon Ahn et al.
Organic letters, 9(19), 3853-3855 (2007-08-23)
N-(2-Nitrophenyl)proline (2-NPP) amides of primary amines have a conformational preference for intramolecular hydrogen bonding. Because of the strong and selective anisotropic effects on the amine substituents, the absolute configuration of alpha-chiral primary amines can be assigned by comparing the 1H