Merck
116157
Sigma-Aldrich
1,4-ジブロモ-2,5-ジメチルベンゼン
98%
別名:
2,5-ジブロモ-p-キシレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H2Br2
CAS番号:
分子量:
263.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
261 °C (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1cc(Br)c(C)cc1Br
InChI
1S/C8H8Br2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
InChI Key
QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,4-ジブロモ-2,5-ジメチルベンゼンは、4,4″-ジホルミル-2′,5′-ジメチル-1,1′.4′,1″-テルフェニルの調製で使用されてきました。また、1,4-ジホルミル-2,5-ジメチルベンゼンの調製でも使用されています
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
116157-BULK:
116157-25G:
116157-100G:
116157-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nikolai Kuhnert et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(7), 1157-1170 (2003-08-21)
The synthesis of aromatic dicarboxaldehydes, using dilithiation methodology is described along with their reactivity, in the [3 + 3] cyclocondensation reaction, with (1R,2R)-diaminocyclohexane to give trianglimine macrocycles. The scope and limitations of the cyclocondensation reaction are studied and some comments
Yuxiang Du et al.
Light, science & applications, 9, 151-151 (2020-09-10)
Tuneable microlasers that span the full visible spectrum, particularly red, green, and blue (RGB) colors, are of crucial importance for various optical devices. However, RGB microlasers usually operate in multimode because the mode selection strategy cannot be applied to the
Nikolai Kuhnert et al.
Organic & biomolecular chemistry, 3(10), 1911-1921 (2005-05-13)
The synthesis of aromatic dicarboxaldehydes is described along with their reactivity in the [3 + 3] cyclocondensation reaction with (1R,2R)-diaminocyclohexane to give trianglimine macrocycles. In particular, the scope and limitation of the reaction with regard to complete control of the