Merck
115851
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-1,3-ジメチルベンゼン
98%
別名:
2-ブロモ-m-キシレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3Br
CAS番号:
分子量:
185.06
Beilstein:
1929780
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.555 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
密度
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1Br
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
InChI Key
MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-ブロモ-1,3-ジメチルベンゼンは、2,2′,4,6,6′-ペンタメチルビフェニルの合成に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
115851-100G:
115851-5G:
115851-25G:
115851-VAR:
115851-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andreas Schmidt et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(17), 2995-2997 (2010-04-14)
The catalyst system consisting of 3,3'-(3,4-bis(dichloro-methylene)cyclobut-1-ene-1,2-diyl)bis(1-methyl-1H-imidazolium) bis(tetrafluoroborate), Pd(OAc)(2) and NaOtBu in toluene proved to be very effective for a broad variety of Suzuki-Miyaura reactions at room temperature. It is also suited for the synthesis of sterically hindered compounds including 2,6-di-tert-butyl-2'-substituted