Merck
167266
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,4-dimethylbenzene
99%
別名:
2-Bromo-p-xylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3Br
CAS番号:
分子量:
185.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.550 (lit.)
bp
199-201 °C (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
密度
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1ccc(C)c(Br)c1
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
QXISTPDUYKNPLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Bromo-1,4-dimethylbenzene was used in the synthesis of 2,5,2′,5′-tetrakismethylbiphenyl via Yamamoto coupling reaction. It was also used in the synthesis of cis-3,4-diphenyl-5,8-dimethylisocoumarins.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
167266-100G:
167266-VAR:
167266-BULK:
167266-5G:
167266-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Feng He et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (17)(17), 2206-2207 (2003-09-19)
Building a new structual oligo(phenylenevinylene) by linking trimeric phenylenvinylene (TPV) through the phenylphenyl bond of a central phenylene ring was reported. The resultant TPV dimers exhibit weak intermolecular interactions and intense blue photoluminescence in the solid state as well as
Synthesis of novel anthrone imines.
Dutt M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(2), 497-499 (1994)