About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8
CAS番号:
分子量:
104.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
150 °C/748 mmHg (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1Cc2ccccc12
InChI
1S/C8H8/c1-2-4-8-6-5-7(8)3-1/h1-4H,5-6H2
InChI Key
UMIVXZPTRXBADB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ベンゾシクロブテンは、ウエハレベルの接着法における接着剤として使用されました。 感光性のベンゾシクロブテンは、多層パッケージングアプリケーションにおいて誘電体として広く使用されてきました。金メタライゼーションおよびポリマー層間絶縁膜を用いる高密度多層配線構造の製造で使用されました。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
164410-VAR:
164410-100MG:
164410-BULK:
164410-500MG:
Photosensitive benzocyclobutene for stress-buffer and passivation applications (one mask manufacturing process).
Strandjord AJG, et al.
Electronic Components and Technology Conference, 1997. Proceedings., 47th. IEEE, 47 (1997)
Processing and microwave characterization of multilevel interconnects using benzocyclobutene dielectric.
Chinoy PB and Tajadod J.
IEEE Transactions on Components, Hybrids, and Manufacturing, 16(7), 714-719 (1993)
Selective wafer-level adhesive bonding with benzocyclobutene for fabrication of cavities.
Oberhammer J, et al.
Sens. Actuators, 105(3), 297-304 (2003)