Merck
152005
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸-d
99.5 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COOD
CAS番号:
分子量:
115.03
Beilstein:
1768662
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
99.5 atom % D
品質水準
形状
liquid
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.500% water
water
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
密度
1.493 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD
InChI Key
DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリフルオロ酢酸-dは、ルーチン作業として行う(質がそれほど重要でない、周囲温度で行われる)NMR解析に適した標準純度溶媒です。
トリフルオロ酢酸-dは、同位体純度99.5原子%Dの合成試薬です。(R)-(E)-1,3-ジフェニル-3-トリメチルシリルプロペンとのSE反応を受け、反立体化学的反応を介して(R)-(E)-1,3-ジフェニルプロペン-3-dを生成します。トリフルオロ酢酸-dの気相電離についての研究が行われています。
アプリケーション
トリフルオロ酢酸-dは、プロトンNMRスペクトルで環状ペプチドの立体構造を研究する溶媒として使用することができます。ポリグリコリド(PG)およびポリ(エチレンテレフタレート)(PET)などの高分子量ポリエステルNMRスペクトラムの研究に使用するNMR溶媒混合物を構成するために使用することができます。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認および定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
152005-100G:
152005-5G:
152005-5X25G-N:
152005-VAR:
152005-BULK:
152005-10X0.5ML:
152005-10X1ML:
152005-25G:
152005-5X10G-N:
152005-10X0.75ML:
152005-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 28, 25-25 (1990)
Conformations of cyclic peptides. IV. Nuclear magnetic resonance studies of cyclo-pentaglycyl-L-leucyl and cyclo-diglycyl-L-histidyldiglycyl-L-tyrosyl.
K D Kopple et al.
Biochemistry, 8(10), 4087-4095 (1969-10-01)
Anti stereochemistry in protodesilylation of an optically active allylsilane with trifluoroacetic acid-D.
Hayashi T, et al.
Tetrahedron Letters, 23(44), 4605-4606 (1982)
The Vapor Phase Dissociation of Some Carboxylic Acids. III. 1 Trifluoroacetic Acid and Trifluoroacetic Acid-d2, 3.
Taylor MD and Templeman MB.
Journal of the American Chemical Society, 78(13), 2950-2953 (1956)
Useful NMR solvent mixture for polyesters: Trifluoroacetic acid-d/chloroform-d.
Hariharan R and Pinkus AG.
Polym. Bull., 30(1), 91-95 (1993)
資料
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.