Merck
532975
Sigma-Aldrich
ピリジン-d5
≥99.5 atom % D
別名:
ペンタジューテロピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5D5N
CAS番号:
分子量:
84.13
Beilstein:
114377
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
eCl@ss:
39151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.11
同位体純度
≥99.5 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.05% water
water
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
pH
8.5 (0.2 g/L)
bp
114.4 °C (lit.)
mp
-41 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピリジン-d5は、NMRベースの研究および分析に有用な重水素化NMR溶媒です。ピリジン蒸気と重水との、パラジウム触媒によるH/D(水素/重水素)交換反応よって合成されています。ピリジン-d5の赤外線スペクトルおよびラマンスペクトルが、300~4000 cm-1の範囲で記録されています。
アプリケーション
ピリジン-d5は、エゾマツおよびカバノキから取得した酢酸リグニンの、1H NMRベースの構造解析における溶媒として使用することができます。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認および定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認、または無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F
引火点(℃)
17 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
532975-5X10G-N:
532975-BULK:
532975-10G:4548173960920
532975-10X0.6ML:4548173925929
532975-10X1ML:
532975-10X0.5ML:4548173356259
532975-25G:4548173960937
532975-VAR:
532975-5G:4548173960944
532975-10X1G-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Adam H Turner et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(18), 10219-10226 (2020-05-01)
Aromatic cation ionic liquids (ILs) based on alkylpyridiniums are shown to be good phenol extractants from model oils (hexane/toluene). ILs with hard basic anions are found to have best extraction efficiency consistent with tetraalkylammonium salts ([NR4]X). Key extraction interactions were
NMR studies of lignins. 8. Examination of pyridine-d5 solutions of acetylated lignins from birch and spruce by 1H NMR spectroscopy.
Lundquist K and Von Unge S.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 40, 791-797 (1986)
Shao-Dan Chen et al.
Fitoterapia, 102, 67-73 (2015-02-24)
Five new diarylheptanoids (1-5), along with nine known ones (6-14), were isolated from the rhizomes of Curcuma kwangsiensis. Their structures were established on the basis of spectroscopic analyses. Compounds 1-3 were cyclic diarylheptanoids rarely discovered from C. kwangsiensis. Of all
Yu Shan et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(11), 20334-20340 (2015-11-17)
A new nortriterpene saponin, 3-O-β-d-glucuronopyranosyl-30-norolean-12,20(29)-dien-23- oxo-28-oic acid, namely bigelovii D (11), was isolated from the hydroalcoholic extract of herbs of Salicornia bigelovii along with 10 known saponins (1-10). Their chemical structures were identified on the basis of spectroscopic analyses including
Indra Prakash et al.
Natural product communications, 9(8), 1135-1138 (2014-09-23)
We report the isolation and complete structure of an isomer of rebaudioside D, known as rebaudioside D2. This novel steviol glycoside was isolated from a bioconversion reaction of rebaudioside A to rebaudioside D. Rebaudioside D2 possesses a relatively rare 1
資料
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
532975-10G4061837649875
532975-10X0.6ML4061832559070
532975-10X0.5ML4061832559063
532975-10X1G-N4061837615450
532975-10X1ML4061837615467
532975-5G
532975-5X10G-N4061837649882
532975-25G4061832559087