Merck
151947
Sigma-Aldrich
メタノール-d4
≥99.8 atom % D
別名:
テトラジューテロメタノール, メチル-d3アルコール d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3OD
CAS番号:
分子量:
36.07
Beilstein:
1733278
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
≥99.8 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
expl. lim.
5.5-36.5 % (lit.)
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
不純物
≤0.025% water
屈折率
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メタノール-d4は、以下の核磁気共鳴スペクトル解析の溶媒として使用できます:
  • 高速液体クロマトグラフィーによってオリーブオイルから分離したフェノール化合物の解析。
  • Rhodotorula rubraの生体内変換によって生成されたバニリン酸および4-ヒドロキシ-3-メトキシスチレン。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認および定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認、または無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
151947-50G-SB:4548173339108
151947-BULK:
151947-1KG:
151947-5X10G-NA:
151947-100G:4548173106564
151947-10X50G-N:
151947-10X0.6ML-NA:
151947-25G:4548173106595
151947-50G-GL:4548173330839
151947-10G-SB:4548173339115
151947-10G:4548173106571
151947-10X0.3ML-N:
151947-VAR:
151947-10X10G:4548173248578
151947-50G:4548173106601
151947-10G-AMP:4548173334554
151947-5G:4548173106618
151947-1G:4548173106588
151947-10G-GL:4548173316536
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simple and Hydrolyzable Compounds in Virgin Olive Oil. 3.
Spectroscopic Characterizations of the Secoiridoid Derivatives
Montedoro G, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 41, 2228-2234 (1993)
Mechanisms of ferulic acid conversions to vanillic acid and guaiacol by Rhodotorula rubra
Huang Z, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 268(32), 23954-23958 (1993)
Eric M Rosenberg et al.
Cell chemical biology, 26(5), 662-673 (2019-03-05)
The G protein-coupled receptor (GPCR) CXCR4 is a co-receptor for HIV and is involved in cancers and autoimmune diseases. We characterized five purine or quinazoline core polyamine pharmacophores used for targeting CXCR4 dysregulation in diseases. All were neutral antagonists for
Cheng-Kun Lin et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(7), 2100-2107 (2014-12-20)
A straightforward synthesis of novel, 2-heterocyclyl polyhydroxylated pyrrolidines is described. Stereocontrolled additions of nucleophiles to cyclic nitrones generated the corresponding 2,3-trans adducts, allowing the synthesis of the corresponding pyrrolidines via key intermediates bearing an alkyne and a nitrile oxide. Three
Jon Kapla et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(34), 22438-22447 (2015-08-08)
The disaccharide trehalose (TRH) strongly affects the physical properties of lipid bilayers. We investigate interactions between lipid membranes formed by 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) and TRH using NMR spectroscopy and molecular dynamics (MD) computer simulations. We compare dipolar couplings derived from DMPC/TRH
資料
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
関連コンテンツ
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMRスペクトル分析は、分子の構造、化学組成および純度を決定する分析技術です。NMRは強力な磁場の存在下での原子核のスピン状態のために吸収されるエネルギーを検出します。
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
151947-10G-AMP4061838739988
151947-10X0.6ML-NA4061833691984
151947-10X50G-N4061837649158
151947-1G4061838739995
151947-100G4061838739971
151947-10G
151947-10G-GL4061837649134
151947-10G-SB4061837649141
151947-10X0.3ML-N4061837613265
151947-1KG4061838252135
151947-25G4061838740007
151947-50G
151947-50G-GL4061837649165
151947-50G-SB4061838740014
151947-5G4061838740021
151947-5X10G-NA4061833691991