Merck
175943
Sigma-Aldrich
ジメチルスルホキシド-d6
99.5 atom % D
別名:
(メチルスルホキシド)-d6, DMSO-d6, ヘキサジューテロジメチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2SO
CAS番号:
分子量:
84.17
Beilstein:
1237248
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
99.5 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
自己発火温度
573 °F
expl. lim.
42 %
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0250% water
water
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C (lit.)
密度
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジメチルスルホキシド-d6(DMSO-d6)は重水素化溶媒です。193および222 nmの範囲の光照射では、分解を受けてCD3ラジカルが得られます。CD3の量子収量は赤外線ダイオードレーザー吸収分光法によって評価されています。100%DMSO-d6は、ロングレンジCOSY(Correlation Spectroscopy)実験で溶媒として使用されています。
アプリケーション
DMSO-d6はグリセロールまたはグリセロール-d8とともに、複雑な生理活性物質に対して高い溶解力を持つ高粘性の二成分溶媒を生成します。
ジメチルスルホキシド-d6(DMSO-d6)を1-アリルオキシ-2-ヒドロキシ-プロピル-スターチ(AHP-スターチ)を溶解する溶媒として使用し、その高分解能 1H NMR(プロトン核磁気共鳴)スペクトルを記録しました。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認および定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認、または無料トライアルについてお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
190.4 °F
引火点(℃)
88 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175943-50G:
175943-40KG:
175943-10G:
175943-BULK:
175943-250G:
175943-VAR:
175943-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly Viscous Binary Solvents: DMSO-d6/Glycerol and DMSO-d6/Glycerol-d8 for Polar and Apolar Mixture Analysis by NMR.
Lameiras P and Nuzillard J-M.
Analytical Chemistry, 88(8), 4508-4515 (2016)
Optimization of the synthesis of 1-allyloxy-2-hydroxy-propyl-starch through statistical experimental design.
Huijbrechts AML, et al.
Carbohydrate Polymers, 77(5), 25-31 (2009)
Akira Minami et al.
Scientific reports, 11(1), 3302-3302 (2021-02-10)
Reduction of elastin in the skin causes various skin diseases as well as wrinkles and sagging with aging. Sialidase is a hydrolase that cleaves a sialic acid residue from sialoglycoconjugate. Cleavage of sialic acid from microfibrils by the sialidase isozyme
M G Nair et al.
Applied and environmental microbiology, 57(2), 434-439 (1991-02-01)
Two isoflavonoids isolated from clover roots grown under phosphate stress were characterized as formononetin (7-hydroxy,4'-methoxy isoflavone) and biochanin A (5,7-dihydroxy,4'-methoxy isoflavone). At 5 ppm, these compounds stimulated hyphal growth in vitro and root colonization of an undescribed vesicular-arbuscular mycorrhiza, a
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR?) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties< 0.1%.
Weber M, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 18(2), 91-98 (2013)
関連コンテンツ
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMRスペクトル分析は、分子の構造、化学組成および純度を決定する分析技術です。NMRは強力な磁場の存在下での原子核のスピン状態のために吸収されるエネルギーを検出します。