蒸気圧
129 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
440 °C
有効性
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
6-50 % (v/v)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
bp
65 °C/1013 hPa
mp
-98 °C
転移温度
flash point 9 °C
密度
0.79 g/cm3 at 20 °C
フォーマット
neat
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O(C([2H])([2H])[2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.030 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類