蒸気圧
450 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
605 °C (DIN 51794)
有効性
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
13-22 % (v/v)
pH
7 (20 °C)
bp
39 °C/1013 hPa
mp
-97 °C
密度
1.36 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
詳細
アナリシスノート
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.01 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2