Merck
151807
Sigma-Aldrich
アセトニトリル-d3
≥99.8 atom % D
別名:
トリジュウテロアセトニトリル, メチル-d3シアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CN
CAS番号:
分子量:
44.07
Beilstein:
1740230
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
≥99.8 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
expl. lim.
3.0-16 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0200% water
water
屈折率
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトニトリル-d3(トリデューテロアセトニトリル、CD3CN)は、重水素化NMR(核磁気共鳴)溶媒です。CD3CN14Nおよび2Dの分子回転摩擦係数および磁気緩和時間(T1)が明らかにされました。これは、2-フェニルインドールの合成時に溶媒として関与します。また、1H NMR(プロトン核磁気共鳴)および13C NMR(炭素13核磁気共鳴)スペクトル研究用の溶媒として機能します。
アプリケーション
アセトニトリル-d3は、qNMR(定量的核磁気共鳴)定量実験における内部標準およびサンプルの溶解のための重水素化溶媒として使用されています。これは、UV-ポンプ-IR-プローブ分光法を用いて研究されるN-メチルインドリルフルギミド合成の重水素化溶媒としても使用されています。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認と定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
151807-50G:4548173106311
151807-10G:4548173106298
151807-100G:4548173106281
151807-10X50G-N:
151807-10X25G-N:
151807-5G:4548173106328
151807-10X0.6ML:4548173319971
151807-10G-AMP:4548173318707
151807-500G-N:
151807-10X0.75ML:4548173318714
151807-BULK:
151807-25G:4548173106304
151807-10X0.6ML-NA:
151807-10X10G:4548173248554
151807-5X10G-N:
151807-VAR:
151807-10X1G-N:
151807-10X1ML:4548173318721
151807-5X10G-NA:
151807-10G-GL:4548173332857
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Ultrafast Ring-Closure Reaction of Photochromic Indolylfulgimides Studied with UV-Pump- IR-Probe Spectroscopy
Koller.OF, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 112(2), 210-214 (2008)
Synthesis and Structure of Homoleptic Iron Complex Bearing Pincer-Type 1, 2, 3-Triazol-5-ylidene.
Iwasaki H, et al.
Organic Chemistry Current Research, 6, 2161-0401 (2016)
Method development in quantitative NMR towards metrologically traceable organic certified reference materials used as 31P qNMR standards.
Weber M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(11), 91-98 (2015)
[Cp*IrCl2]2-catalysed cyclization of 2-alkynylanilines into indoles.
Kumaran E and Leong WK.
Tetrahedron Letters, 55(40), 5495-5498 (2014)
Pressure dependencies of rotational, translational, and viscous friction coefficients in water-d2, acetonitrile-d3, acetonitrile, chloroform, and benzene.
Wakai C and Nakahara M.
J. Chem. Phys., 100(11), 8347-8358 (1994)
資料
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
関連コンテンツ
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMRスペクトル分析は、分子の構造、化学組成および純度を決定する分析技術です。NMRは強力な磁場の存在下での原子核のスピン状態のために吸収されるエネルギーを検出します。