About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3D4N2
CAS番号:
分子量:
72.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.11
詳細
Imidazole-d4 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. Far-infrared spectrum of imidazole-d4 in the range of 300-33-cm-1 has been investigated.
アプリケーション
Imidazole-d4 may be used in the synthesis of 1-ethylimidazole-d8 by reacting with ethyl iodide-d5 and 1-butylimidazole-d12 by reacting with butyl iodide-d9. These compounds form the precursors for the preparation of perdeuterated cellulose solvents, 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate (EMIM-OAc-d14) and 1-butyl-3-methylimidazolium acetate (BMIM-OAc-d18).
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
437298-250MG:
437298-1G:
437298-VAR:
437298-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)