アプリケーション
4-メトキシフェノールは、非ゼオライト固体酸触媒を使用した、メチル tert-ブチルエーテルによるアルキル化を介したブチル化ヒドロキシアニソールの合成に使用されます。この工程では、フリーデル・クラフツアルキル化反応よりも環境への悪影響が低減しています。4-MP は、亜硝酸水溶液と反応し、反応条件によって様々な比で 2-ニトロ-4-メトキシフェノールとベンゾキノンを生成します。4-MP は、薬物の錯形成のための配位子となる可能性のある β-シクロデキストリンと 4-メトキシフェノールのコンジュゲートをデザインする場合に構成要素として使用することが可能です。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M18655-5G:4548173950112
M18655-10KG:
M18655-500G:4548173950099
M18655-100G:4548173950075
M18655-25KG:
M18655-1KG:4548173950082
M18655-BULK:
M18655-50LB:4548173950105
M18655-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)