Merck
D44804
Sigma-Aldrich
α,α′-ジブロモ-p-キシレン
97%
別名:
1,4-ビス(ブロモメチル)ベンゼン, p-キシリレンジブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH2Br)2
CAS番号:
分子量:
263.96
Beilstein:
1100019
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
crystals
bp
245 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES記法
BrCc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
InChI Key
RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
αα′-ジブロモ-p-キシレンは、以下の合成の構成要素として使用できます。      
  • ホスホジエステラーゼ4の強力な阻害剤として報告されているフタラジノン誘導体。    
  • アニリンおよびα,α′-ジアニリノ-p-キシレンとの重縮合反応によるN-フェニル化ポリアミン。     
  • 酸化剤としてFeCl3を用いた、トリフェニルアミンとのフリーデル-クラフツアルキル化反応による多孔質ポリマーネットワーク(PPN)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D44804-100G:
D44804-5G:
D44804-BULK:
D44804-VAR:
D44804-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)