Merck
D44405
Sigma-Aldrich
α,α′-ジブロモ-o-キシレン
97%
別名:
1,2-ビス(ブロモメチル)ベンゼン, o-キシリレンジブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH2Br)2
CAS番号:
分子量:
263.96
Beilstein:
637159
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
91-94 °C (lit.)
密度
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6H2
InChI Key
KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D44405-BULK:
D44405-5G:
D44405-100G:
D44405-VAR:
D44405-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)