Merck
B83401
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzyl bromide
98%
別名:
α-Bromo-o-xylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH2Br
CAS番号:
分子量:
185.06
Beilstein:
636333
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.575 (lit.)
bp
216-217 °C/742 mmHg (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
密度
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
WGVYCXYGPNNUQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B83401-100G:
B83401-VAR:
B83401-BULK:
B83401-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)