Merck
209384
Sigma-Aldrich
3-メトキシベンジルクロリド
97%
別名:
3-(クロロメチル)アニソール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2Cl
CAS番号:
分子量:
156.61
Beilstein:
636684
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
potassium carbonate as stabilizer
屈折率
n20/D 1.544 (lit.)
bp
124 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
1.078 g/mL
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
VGISFWWEOGVMED-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-Methoxybenzyl chloride was used to alkylate 8-benzyloxy-2(1H)-quinolinone in the presence of DMF and NaH. It was also used in the synthesis of diarylmethanes via in situ organozinc-mediated, palladium-catalyzed cross-coupling between benzyl and aryl halide.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
209384-BULK:
209384-5G:
209384-25G:
209384-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
N-vs O-Alkylation in 2 (1H)-quinolinone derivatives.
Guo Z-X, et al.
Tetrahedron Letters, 40(38), 6999-7002 (1999)
Christophe Duplais et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(4), 562-564 (2010-01-12)
A remarkably simple entry to unsymmetrical diarylmethanes has been developed that relies on an in situ organozinc-mediated, palladium-catalyzed cross-coupling. Thus, by mixing a benzyl and aryl halide together in the presence of Zn metal and a Pd catalyst, diarylmethanes are
Prachi Singh et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 22(4), 440-446 (2017-03-23)
Analysis of interactions between molecules is of fundamental importance in life science research. In this study, we applied weak affinity chromatography, based on high-performance liquid chromatography and mass spectrometry, as a powerful tool for direct analysis of the components of