About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8Br2
CAS番号:
分子量:
263.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
85-89 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1cc(Br)c(Br)cc1C
InChI
1S/C8H8Br2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
BCIDDURGCAHERU-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene can be synthesized via bromination of o-xylene.
アプリケーション
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene can be used in the synthesis of alkylamino zinc(II)phthalocyanines, with potential application as photosensitizers in photodynamic therapy. It can also be used in the synthesis of 1,2-dibromo-4,5-bis(dibromomethyl)benzene via reaction with azobisisobutyronitrile.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
638447-5G:
638447-1G:
638447-BULK:
638447-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Enhanced optical limiting performance of substituted metallo-naphthalocyanines with wide optical limiting window"
Xu J, et al.
Dyes and Pigments, 109, 144-150 (2014)
"Synthesis of novel alkylamino zinc (II) phthalocyanines"
Rodriguez.EM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(02), 387-389 (2001)