111929
4-クロロトルエン
98%
別名:
1-Chloro-4-methylbenzene, 1-メチル-4-クロロベンゼン, 4-Methyl-1-chlorobenzene, 4-Methylchlorobenzene, 4-Methylphenyl chloride, p-Chloromethylbenzene, p-Chlorotoluene, p-Methylchlorobenzene, p-Tolyl chloride
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
111929-500G:
111929-1KG:
111929-5G:
111929-BULK:
111929-100G:
111929-VAR:
111929-4KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック