アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
209-210 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 1g in 10ml
ethanol: soluble 50 mg/mL
官能基
chloro
SMILES記法
Oc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
InChI Key
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
231.1 °F - closed cup
引火点(℃)
110.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
105953-VAR:
105953-1KG:
105953-BULK:
105953-100G:
105953-5G:4548173361420
105953-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W354309-10KG | |
W354309-10KG-K | 4061837530258 |
W354309-1KG-K | 4061837530265 |
W354309-SAMPLE-K | 4061837530272 |
W354309-1KG | |
W354309-5KG | |
W354309-5KG-K | |
W354309-SAMPLE | |
105953-250G | 4061838673329 |
105953-100G | 4061838673312 |
105953-1KG | |
105953-5G | 4061838673343 |