安全性情報
8.03774
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenol
for synthesis
別名:
2,4-Dichlorophenol, 2,4-DCP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2,4-(Cl)2C6H3OH
CAS番号:
分子量:
163.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
204-429-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.3 hPa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
crystals
有効性
780 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
209-211 °C/1013 hPa
mp
40-43 °C
転移温度
flash point 114 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
InChI Key
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 44 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
231.1 °F - closed cup
引火点(℃)
110.6 °C - closed cup