Merck
92361
Sigma-Aldrich
クロロトリメチルシラン
≥98.0% (GC)
別名:
TMCS, トリメチルクロロシラン, トリメチルシリルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCl
CAS番号:
分子量:
108.64
Beilstein:
1209232
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
100 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
752 °F
expl. lim.
6.4 %
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI Key
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロトリメチルシランは、主にシリル化反応に使用されるクロロオルガノシラン化合物です。
アプリケーション
クロロトリメチルシランは、ガラス表面をシラン化してより疎水性にするために使用されています。シリル化反応を介してトリメチルシリルエーテルを生成することにより、アルコールの保護を目的にヘキサメチルジシラザンと組み合わせて使用できます。フィッシャーグリコシド化にも使用されます
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
92361-BULK:
92361-6X1L:
92361-100ML:
92361-500ML:
92361-6X250ML:
92361-1L:
92361-VAR:
92361-250ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 4, 261-261 (2014)
Thermal analysis of disulfonated poly (arylene ether sulfone) plasticized with poly (ethylene glycol) for membrane formation.
Oh HJ, et al.
Polymer, 55(1), 235-247 (2014)
Use of organosilicon reagents as protective groups in organic synthesis.
Lalonde M & Chan TH.
Synthesis, 1985(09), 817-845 (1985)
Yongju Kwon et al.
Nature communications, 11(1), 3127-3127 (2020-06-21)
Magic-sized clusters (MSCs) can be isolated as intermediates in quantum dot (QD) synthesis, and they provide pivotal clues in understanding QD growth mechanisms. We report syntheses for two families of heterogeneous-atom-incorporated InP MSCs that have chlorine or zinc atoms. All
Yuma Komata et al.
Chemistry, an Asian journal, 11(22), 3225-3233 (2016-10-21)
Alkoxychlorosilanes are scientifically and industrially important toward preparing silicone and silica as well as preparation of siloxane-based nanomaterials by stepwise reactions of Si-OR (R=alkyl) and Si-Cl groups. Intermolecular exchange of alkoxy and chloro groups between alkoxysilanes and chlorosilanes (functional group